Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy-Enghalsflaschen, HDPE: Großpackung, montiert, 250 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10294351
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
24 mm
28 mm
38 mm
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10294351 1 l 38 mm 50 Stück
10334912 125 ml 24 mm 500 Stück
10035260 250 ml 24 mm 250 Stück
10209090 500 ml 28 mm 125 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10294351 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3320890032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 €
    108.00 € / 50 Stück
    Sparen 4.00 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Enghalsflaschen, die leicht und bruchsicher sind, können Sie leichte, allgemeine Laboranwendungen durchführen.
Die leichten und bruchsicheren Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy Enghalsflaschen aus HDPE eignen sich für die Durchführung einfacher allgemeiner Labroandwendungen. Garantiert auslaufsicher,† wenn Nalgene Verschlüsse verwendet werden.
  • Polypropylen-Verschlusskappen sorgen für Auslaufsicherheit† ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
  • Empfohlen für die Probennahme und Lagerung von täglichen Arbeitslösungen
  • Die Flaschen nehmen am ACT-Label-Programm von My Green Lab für die Nachhaltigkeit, Konsistenz und Transparenz von Produkten teil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml (32 oz.)
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Economy-Enghalsflasche, Großpackung
Innendurchmesser (metrisch) Hals 27 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 50
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Closure Included Ja
Öffnung Eng
ACT Label Ja
Höhe (metrisch) 216 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8,5 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Durchmesser (metrisch) 92 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss (zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Produkttyp Günstige Enghalsflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.