Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorierte Flaschen; aus fluoriertem HDPE mit fluoriertem PP-Verschluss, Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521756
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 mL
500 mL
1 L
Verschlussgröße:
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
Conditionnement:
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10099442 125 ml 24 mm 500 Stück
11319794 250 mL 24 mm 250 Stück
10110953 500 mL 28 mm 125 Stück
10292623 1 L 38 bis 430 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10099442 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3120970004
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Verpacken Sie Lösungsmittel, Öle, Chemikalien und landwirtschaftliche Produkte in dieser Enghalsverschlussflasche aus fluoriertem HDPE. Diese Behälter aus Polyethylen hoher Dichte sind eine kostengünstige Alternative zu Fluoropolymer-Flaschen.
Hergestellt von Nalgene™ für Beständigkeit gegenüber Permeation, Ablösung von Schichten, Geruchsabgabe, Geschmacks- und Geruchsverlust. Thermo Scientific™ Nalgene™ fluorinierte Enghals-HDPE-Flaschen mit Verschluss sind hervorragend für die Aufnahme von Lösungsmitteln, Ölen, Chemikalien und landwirtschaftlichen Produkten geeignet.
Eigenschaften:
  • Fluoriertes Polyethylen hoher Dichte
  • Die gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest
  • Kostengünstige Alternative zu Fluoropolymer-Flaschen.
  • Verschlüsse aus fluoriertem Polypropylen
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
Ein Zertifikat einer Produkt-Stichprobe mit Angaben zur Zytotoxizität, Konformität mit den US-Normen USP Klasse VI und FDA—21 CFR sowie Informationen zu weiteren gesetzgeberischen Anforderungen ist erhältlich bzw. kann über unsere Datenbank für Konformitätsbescheinigungen angefordert werden.
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4,23 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Fluorinierte Enghals-Flasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material Fluoriertes HDPE
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 500
Sterilität Unsteril
Halsausführung 24 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 101 mm
Produkttyp Fluorinierte Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,98 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,97 Zoll
Verschlussmaterial Fluoriertes Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Kappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.