Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen, LDPE mit PP-Verschlüssen - Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10009212
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
500mL
1000mL
Verschlussgröße:
24 bis 415 mm
28 bis 415 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
125 Stück
50 Stück
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10009212 125 ml 24 bis 415 mm 500 Stück
10161233 500mL 28 bis 415 mm 125 Stück
10272383 1000mL 38 bis 430 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10009212 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3120880004
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Thermo Scientific Nalgene Enghals-Verpackungsflaschen sind robust und für Verpackungszwecke konzipiert; werden mit Schraubverschlüssen geliefert.
Thermo Scientific Nalgene Enghals-Verpackungsflaschen sind robust und für Verpackungszwecke konzipiert; werden mit Schraubverschlüssen geliefert.
Das Design für Enghals-Verpackungsflaschen ist für Lagerung, Versand und Verpackung von Flüssigkeiten optimiert.
Merkmale:
  • Im Lieferumfang sind die Schraubverschlüsse aus naturfarbenem Polypropylen inbegriffen
  • Ideal zur Spurenmetallanalyse, da LDPE einen geringen Spurenmetallgehalt aufweist
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Enghals-Verpackungsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material LDPE
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 500
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 24 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 101 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,99 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,97 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.