Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Braune Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10354483
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
20 mm
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
28 bis 415 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10354483 30 ml 20 mm 1000 Stück
10272573 60 ml 20 bis 415 mm 1000 Stück
10415323 125 ml 24 bis 415 mm 500 Stück
10786933 250 ml 24 bis 415 mm 250 Stück
10048872 500 ml 28 bis 415 mm 125 Stück
10202723 1000 ml 38 bis 430 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10354483 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3120850001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Diese Flaschen eignen sich zur Lagerung und zum Versand von lichtempfindlichen Reagenzien – optimal für Diagnostika, Biologika, Spezialchemikalien, Klebstoffe und Tierarzneimittel.
Die braunen Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE mit Verschluss eignen sich zur Lagerung und zum Versand lichtempfindlicher Reagenzien. Diese Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte werden für eine höhere Festigkeit und gleichmäßige Wandstärke im Spritzgussverfahren hergestellt und sind für Diagnostika, Biologika, Spezialchemikalien, Klebstoffe und Tierarzneimittel geeignet. Sie erfüllen die Anforderungen gemäß USP-Lichtdurchlässigkeitsstandards und werden für Verpackungsanwendungen in Großpackungen geliefert.
  • Spritzgussverfahren gewährleisten Festigkeit und eine gleichmäßige Wandstärke
  • Undurchsichtige braune HDPE-Flasche mit braunem PP-Verschluss
  • Erfüllen die Vorschriften der US-Pharmakopöe USP zur Lichtbeständigkeit
  • Robuste Kunststoffkonstruktion
  • Großpackung für Verpackungsanwendungen
  • Auslaufsicher†
Empfohlen für:
Lagerung und Transport lichtempfindlicher Reagenzien.
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Braun
Beschreibung Enghals-Verpackungsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Verschlussfarbe Braun
Halsausführung 20 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften des US-Arzneimittelbuches USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp Verpackungsflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,23 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.