Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521828
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 l
1 l
2 L
2,5 l
4 l
8 L
Verschlussgröße:
38 bis 430 mm
38 – 430 mm
53B
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10060681 0,5 l 38 bis 430 mm 4 Stück
10189630 1 l 38 – 430 mm 4 Stück
10576922 2 L 38 bis 430 mm 1 Stück
10146070 2,5 l 38 bis 430 mm 1 Stück
10106120 4 l 38 bis 430 mm 1 Stück
10395841 8 L 53B 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10060681
Marke: Thermo Scientific™ 22050016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
In diesen stoßfesten Enghalsverschlussflaschen aus Polycarbonat lassen sich Proben effektiv einfrieren.
Mit glasklaren, stoßfesten Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss gefrieren Sie Ihre Proben effektiv. Nur aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen.
Eigenschaften:
  • 16 oz und 0,25 gal-Flaschen eignen sich gut für kleinvolumigere Anwendungen, bei denen der Inhalt sichtbar sein muss
  • 0,5 und 0,66 gal-Flaschen können als Fermenter für Schicht-, Suspensions- und nichthaftende Roller-Kulturen verwendet werden
  • Größen für 4 und 8 Liter besitzen eine eingearbeitete Schlaufe zur Befestigung eines Etiketts
  • Dank ihrer ausgezeichneten Stoßfestigkeit sind diese Flaschen für Tiefkühlgeräte bei bis zu -135 °C (-211 °F) geeignet
  • Die Verschlüsse bieten hervorragende Auslaufsicherheit†, da sie keine Einlagen haben, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Reagenzien kontaminieren können.
  • Autoklavierbar, durchsichtig und auslaufsicher†
Inhalt:
Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf die Flasche legen. Bitte nur leer autoklavieren. Mehrmaliges Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Flasche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 0,5 l
Kapazität (metrisch) 0,5 l
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 27 mm
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 4
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 38 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1580 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 180 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 9,8 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 82 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.