Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss
Artikelnummer. 11349614
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
missing translation for 'unitSize'
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11349614
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 20870032
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie Ihre weniger anspruchsvollen, allgemeinen Laborarbeiten, die keine schwereren Flaschen erfordern, mit diesen kostengünstigen PPCO-Enghalsverschlussflaschen durch.
Führen Sie Ihre weniger anspruchsvollen, allgemeinen Laborarbeiten, die keine schwereren Flaschen erfordern, mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss durch. Die Flaschen aus Polypropylen-Copolymer sind die leichtere Version der originalen Nalgene Flasche in Laborqualität. Aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen.
Merkmale:
  • Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
  • Transparenz ermöglicht einfaches Ablesen von Füllständen
  • Verschlüsse ohne Einsätze, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†
Hinweis:
  • Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf die Flasche legen.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Verschlüsse aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml
Kapazität (metrisch) 1 l
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Quadratische Economy-Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 27 mm
Material Polypropylen-Copolymer (PPCO)
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 24
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 38 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 216 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 8,5 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.