Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen; Bernsteinfarbenes HDPE mit braunen PP-Verschlüssen, Großpackung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Enghals-Verpackungsflaschen aus bernsteinfarbenem HDPE sind für Verpackungszwecke robust gebaut und werden mit braunen Polypropylen-Verschlüssen geliefert.
Die bernsteinfarbenen Enghals-Verpackungsflaschen sind für Lagerung, Versand und Verpackung lichtempfindlicher Flüssigkeiten konzipiert.
- Hervorragende Stoßfestigkeit und chemische Beständigkeit
- Mit lichtundurchlässigem braunem Polypropylen-Verschluss
- Die bernsteinfarbenen Flaschen schützen vor Licht und ermöglichen gleichzeitig das Erkennen des Füllstands.
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Farbe | Durchscheinend bernsteinfarben |
| Beschreibung | Enghals-Verpackungsflaschen |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Anzahl pro Packung | 500 |
| Verschlussfarbe | Braun |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.