Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen; Bernsteinfarbenes HDPE mit braunen PP-Verschlüssen, Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521841
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
500mL
Verschlussgröße:
24 bis 415 mm
28 bis 415 mm
Packungsgröße:
125 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10553955
Marke: Thermo Scientific™ 3120840004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene Enghals-Verpackungsflaschen aus bernsteinfarbenem HDPE sind für Verpackungszwecke robust gebaut und werden mit braunen Polypropylen-Verschlüssen geliefert.
Thermo Scientific™ Nalgene Enghals-Verpackungsflaschen aus bernsteinfarbenem HDPE sind für Verpackungszwecke robust gebaut und werden mit braunen Polypropylen-Verschlüssen geliefert.
Die bernsteinfarbenen Enghals-Verpackungsflaschen sind für Lagerung, Versand und Verpackung lichtempfindlicher Flüssigkeiten konzipiert.
Eigenschaften:
  • Hervorragende Stoßfestigkeit und chemische Beständigkeit
  • Mit lichtundurchlässigem braunem Polypropylen-Verschluss
  • Die bernsteinfarbenen Flaschen schützen vor Licht und ermöglichen gleichzeitig das Erkennen des Füllstands.
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchscheinend bernsteinfarben
Beschreibung Enghals-Verpackungsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 500
Verschlussfarbe Braun
Halsausführung 24 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 101 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,99 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,97 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.