Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ naturfarbene HDPE-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Großpackung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10477043
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
8 mL
15 ml
Halsausführung:
13 bis 415 mm
20 bis 415 mm
Packungsgröße:
2000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsausführung Packungsgröße
10477043 4 mL 13 bis 415 mm 2000 Stück
10444363 8 mL 20 bis 415 mm 2000 Stück
10364673 15 ml 20 bis 415 mm 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10477043 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3120029125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1472.02 €
    1406.00 € / 2000 Stück
    Sparen 66.02 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Probenentnahme, Lagerung und zum Versand von kleinen Mengen an wertvollen Reagenzien. Diese lecksicheren Flaschen mit Polypropylenverschlüssen kommen in Testkits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.
Zur Probenahme, Lagerung und zum Versand kleiner Mengen wertvoller Reagenzien. Thermo Scientific™ Nalgene Diagnostikflaschen mit Schraubverschlüssen werden in Testkits und vielen kleinvolumigen Anwendungen eingesetzt. Naturfarbenes durchscheinendes Polyethylen hoher Dichte ist langlebig und die gleichmäßigen Wände sind splitter- und durchstoßfest.
  • Unsteril
  • Naturfarbenes, durchscheinendes Polyethylen hoher Dichte
  • Naturfarbener Polypropylen-Verschluss ohne Einlage
  • Die haltbaren und gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. 2.000/Karton. † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,125 oz., 4 ml
Kapazität (metrisch) 4 mL
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 8 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Sterilität Unsteril
Halsausführung 13 bis 415 mm
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 41 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,61 Zoll
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 0,125 oz.
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Produkttyp Diagnostikflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt werden und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen.Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden.Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.