Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen ohne Verschluss; naturfarbenes HDPE, Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10466273
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8mL
15 ml
Halsausführung:
13 - 415mm
20 - 415mm
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsausführung unitSize
10466273 4 ml 13 - 415mm 2000 Stück
10475313 8mL 20 - 415mm 2000 Stück
10620334 15 ml 20 - 415mm 2000 Stück
3 options
Artikelnummer. 10466273
Marke: Thermo Scientific™ 3620029125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene Diagnostikflaschen aus HDPE werden in Test-Kits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen eingesetzt.
Thermo Scientific™ Nalgene Diagnostikflaschen aus HDPE werden in Test-Kits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen eingesetzt.
Diagnostikflaschen eignen sich für die Probenlagerung und den Transport kleinvolumiger, wertvoller Reagenzien. Da diese Flaschen ohne Verschlüsse geliefert werden, können sie mit Verschlüssen unterschiedlicher Farben versehen werden (Kat.- Nr. 362150).
Merkmale:
  • Nicht steril
  • Naturfarbenes, durchscheinendes Polyethylen hoher Dichte
  • Die beständigen, gleichmäßigen Wände sind riss- und stoßfest.
Bestellinformationen:
Flaschen werden in Großpackungen ohne Verschluss geliefert. Karton à 2000 Stück. Farbige Verschlüsse sind separat erhältlich (Bestell- Nr. 362150)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,125 oz., 4 ml
Kapazität (metrisch) 4 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.125 Unzen
Farbe Durchscheinend
Beschreibung 3,4 ml , 20-415 Mündung , Großpackung
Innendurchmesser (metrisch) Hals 8mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Sterilität Unsteril
Halsausführung 13 - 415mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 41 mm
Produkttyp Diagnostik-Flasche
Breite (angloamerikanisch) 0,62 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,61 Zoll
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.