Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen mit Verschluss; naturfarbenes PPCO, Großpackung
Descrizione
Thermo Scientific™ Nalgene PPCO Diagnostikflaschen mit Polypropylen-Verschlüssen kommen in Testkits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.
Diagnostikflaschen können zur Probelagerung und zum Versand kleinvolumiger wertvoller Reagenzien eingesetzt werden.
- Nicht steril
- Autoklavierbar
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. Karton à 2.000 Stück.
Specifica
Specifica
| Fassungsvermögen | 0,125 oz., 4 ml |
| Kapazität (metrisch) | 4 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,125 oz. |
| Farbe | Durchscheinend |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 8 mm |
| Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
| Anzahl pro Karton | 2000 |
| Anzahl pro Packung | 2000 |
| Sterilität | Unsteril |
| Halsausführung | 13 – 415 mm |
| Vedi altri risultati |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.