Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen mit Dichtungsverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526055
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
16 mL
30 mL
50 mL
Länge (metrisch):
83,8 mm
102,6 mm
107,2 mm
114,8 mm
Durchmesser (metrisch):
16,1 mm
18,2 mm
25,8 mm
28,8 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer von Polycarbonat-Röhrchen. Die Röhrchen müssen zu mindestens 80 % gefüllt sein, um eine ordnungsgemäße Leistung zu erzielen.
Artikelnummer. 10402121
Marke: Thermo Scientific™ 31380030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer von Polycarbonat-Röhrchen. Die Röhrchen müssen zu mindestens 80 % gefüllt sein, um eine ordnungsgemäße Leistung zu erzielen.
Mit den robusten, durchsichtigen Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen, die mit Dichtungsverschlüssen zur Verwendung bis 50,000 x g erhältlich sind, erkennen Sie den Inhalt leicht.
Mit den robusten, durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen, die mit Dichtkappen zur Verwendung bis 50,000 x g erhältlich sind, erkennen Sie den Inhalt leicht.
Eigenschaften:
  • Beständig gegen Temperaturen von -135 C bis +135 C (-211 F bis +275 F)
  • Runder Boden für Hochgeschwindigkeitsrotoren
  • Für den Einsatz bis 50.000 x g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
  • Inklusive PP-Dichtungsverschlüsse mit Silikondichtung für zusätzlichen Auslaufschutz beim Zentrifugieren bei > 10.000 x g oder von Gefahrenstoffen
  • Autoklavierbar; durchsichtig
Bestellinformationen:
Dichtungsverschlüsse für die Größen 30 und 50 ml auch gesondert erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen, roter Gummi
Kapazität (metrisch) 30 mL
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Länge (metrisch) 102,6 mm
Bodenform Rund
Verschlusstyp Schraube
Writing Area Nein
Durchmesser (metrisch) 25,8 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 50.000 × g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.