Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfon-Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526065
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
Länge (metrisch):
94,0 mm
107,2 mm
Durchmesser (metrisch):
25,8 mm
29 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Müssen für die Zentrifugation zu 80 % gefüllt sein.
Artikelnummer. 10212471
Marke: Thermo Scientific™ 31150030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Müssen für die Zentrifugation zu 80 % gefüllt sein.
Mit den robusten, durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfon-Zentrifugenröhrchen, die mit Dichtungsverschlüssen erhältlich sind, erkennen Sie den Inhalt leicht.
Mit den robusten, durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfon-Zentrifugenröhrchen mit verbesserter Beständigkeit gegen Säuren und Basen erkennen Sie den Inhalt leicht. Röhrchen sind mit Dichtungsverschlüssen erhältlich.
Eigenschaften:
  • Runder Boden für Hochgeschwindigkeitsrotoren
  • Durchsichtig, mit strohfarbenem Schimmer
  • Für den Einsatz bis 50.000 x g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
  • 3115-0030 und 3115-0050 umfassen einsatzfreie Schraubverschlüsse aus Polypropylen – einfach zu reinigen und auslaufsichere† Funktion bei normaler Verwendung für die meisten Drehzahlen unter 10.000 x g
  • Zur Gewährleistung der Auslaufsicherheit bei Drehzahlen > 10.000 x g die (gesondert erhältlichen) Schraubverschlusssätze verwenden
Bestellinformationen:
Dichtungsverschlüsse gesondert erhältlich (Bestellnr. DS3131-Serie). Kat.- 3115-0050 hat ein Volumen bis zum Rand von nur 42 ml, ist aber so konzipiert, dass es in den Standardrotor passt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 30 ml
Material Polysulfon
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Länge (metrisch) 94,0 mm
Bodenform Rund
Writing Area Nein
Durchmesser (metrisch) 25,8 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 50.000 x g mit Dichtkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.