Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfon-Zentrifugenröhrchen mit Dichtungsverschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10048790
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10048790 50 mL 10 Stück
1 options
Für eine einwandfreie Leistung müssen die Röhrchen immer zu mindestens 80 % gefüllt sein.
Artikelnummer. 10048790
Marke: Thermo Scientific™ 31370050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine einwandfreie Leistung müssen die Röhrchen immer zu mindestens 80 % gefüllt sein.
Mit den robusten, durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfon-Zentrifugenröhrchen mit verbesserter Beständigkeit gegen Säuren und Basen erkennen Sie den Inhalt leicht.
Mit den robusten, durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfon-Zentrifugenröhrchen mit verbesserter Beständigkeit gegen Säuren und Basen erkennen Sie den Inhalt leicht. Ausgestattet mit Dichtkappe für auslaufsichere† Leistung bis zu 50.000 x g.
Eigenschaften:
  • Runder Boden für Hochgeschwindigkeitsrotoren
  • Durchsichtig, mit strohfarbenem Schimmer
  • Für den Einsatz bis 50.000 x g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
  • Für eine einwandfreie Leistung müssen die Röhrchen immer zu mindestens 80 % gefüllt sein.
  • Autoklavierbar/auslaufsicher† bei Verwendung mit dem mitgelieferten Nalgene Verschluss
Bestellinformationen:
  • Ersatz-Verschlusskappen erhältlich (Bestellnr. DS3132-0024)
  • Die Bestellnummer 3137-0050 ist speziell für Standard-Rotoren ausgelegt (Das Nominalvolumen beträgt 42 ml).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen, roter Gummi
Kapazität (metrisch) 50 mL
Material Polysulfon
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Bodenform Rund
Verschlusstyp Schraube
Closure Included Ja
Writing Area Nein
Durchmesser (metrisch) 28,8 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 50.000 x g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher bei Thermo Scientific Nalgene Produkten, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Benutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen bei Raumtemperatur und -druck auslaufsicher.