missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen mit Verschluss; braunes HDPE, Großpackung
BIOPHARMA

Artikelnummer. p-4521869
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8mL
15 ml
Halsausführung:
13 bis 415 mm
20mm
Packungsgröße:
2000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsausführung unitSize
30117590 4 ml 13 bis 415 mm 2000 Stück
10502045 8mL 20mm 2000 Stück
10059062 15 ml 20mm 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30117590 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3120049125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific™ Nalgene braune Diagnostikflaschen aus HDPE mit braunen Polypropylenverschlüssen kommen in Testkits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.

Thermo Scientific™ Nalgene braune Diagnostikflaschen aus HDPE mit braunen Polypropylenverschlüssen kommen in Testkits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.

Braune Diagnostikflaschen eignen sich für die Probenlagerung und den Transport kleinvolumiger, wertvoller lichtempfindlicher Reagenzien.

  • Unsteril

Bestellinformationen:

Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. Karton à 2.000 Stück.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 0,125 oz., 4 ml
Kapazität (metrisch) 4 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.125 oz.
Farbe Braun
Innendurchmesser (metrisch) Hals 8 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Sterilität Unsteril
Halsausführung 13 bis 415 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 41 mm
Produkttyp Diagnostik-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 1,58 in. (mit Verschluss); 1,52 in. (ohne Verschluss)
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 13-415 mm
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.

† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.