missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Lichtundurchlässige braune HDPE-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Nicht steril, auf Tablett verpackt

Artikelnummer. 30117595
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
Halsausführung:
13 bis 415 mm
20 bis 415 mm
Packungsgröße:
1328 Stück
1500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30117595

Marke: Thermo Scientific™ 3220049125

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Lagern und versenden Sie lichtempfindliche Kleinmengen in diesen Diagnoseflaschen, die zur einfachen Handhabung auf einem Tablett verpackt sind. Diese Flaschen kommen in Testkits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.

Die braunen Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE eignen sich zur Lagerung und zum Versand von kleinen Mengen an lichtempfindlichen Proben. Diese Flaschen aus braunem, lichtundurchlässigem Polyethylen hoher Dichte schützen lichtempfindliche Reagenzien und werden daher in Testkits und vielen kleinvolumigen Anwendungen eingesetzt. Die beständigen, gleichmäßigen Wände sind riss- und stoßfest. Die Flaschen und Verschlüsse werden zwecks einfacher Handhabung auf stabilen, in Schrumpffolie verpackten Tabletts geliefert.

Merkmale:

  • Nicht steril
  • Lichtundurchlässiges braunes Polyethylen hoher Dichte mit lichtundurchlässigem braunem Polypropylen-Verschluss mit hervorragender chemischer Beständigkeit
  • Auslaufsicher†

Bestellinformationen:

Die Flaschen sind auf Tabletts mit Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verschlüsse werden in einem separaten Beutel im selben Karton geliefert.

Garantie: 90 Tage

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 4 ml (0.125 oz.)
Kapazität (metrisch) 4 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.125 oz.
Farbe Braun
Innendurchmesser (metrisch) Hals 8 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 1328
Anzahl pro Packung 332
Sterilität Unsteril
Halsausführung 13 bis 415 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 41 mm
Produkttyp Diagnostik-Flasche
Breite (angloamerikanisch) 0,62 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,61 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 13-415 mm
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt