Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ lichtundurchlässige braune HDPE-Diagnostikflaschen ohne Verschluss: Großpackung, 15 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10058772
Change view
Click to view available options
3,4 ml, Verschlussgröße 20-415, Großpackung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10058772 3,4 ml, Verschlussgröße 20-415, Großpackung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10058772 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3620049125_MX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Lagern und versenden Sie leicht empfindliche Diagnoseproben und wertvolle Reagenzien in kleinen Mengen mit diesen lichtundurchlässigen, braunen HDPE-Diagnostikflaschen.
Die braunen, lichtundurchlässigen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Diagnostikflaschen, die in vielen Testkits und kleinvolumigen Anwendungen eingesetzt werden, eignen sich zur sicheren Lagerung und zum Versand von kleinen Mengen lichtempfindlicher diagnostischer Proben und wertvoller Reagenzien. Diese lichtundurchlässigen, braunen Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind für die Verwendung mit lichtempfindlichen Reagenzien vorgesehen und werden ohne Verschlüsse geliefert, damit sie mit verschiedenfarbigen Verschlüssen kombiniert werden können (Kat.Nr. 362150 Serie).
  • Unsteril
  • Die beständigen, gleichmäßigen Wände sind riss- und stoßfest.
  • Auslaufsicher† bei Verwendung mit entsprechendem Verschluss (separat bestellbar)
Bestellinformationen:
Flaschen werden in Großpackungen ohne Verschluss geliefert. Karton à 2.000 Stück. Farbige Verschlüsse sind separat erhältlich (Bestell- Nr. 362150)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.