Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10070701
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Länge (metrisch):
120,1 mm
134,1 mm
Durchmesser (metrisch):
17 mm
28,7 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10070701 50 ml 134,1 mm 28,7 mm 10 Stück
10098690 15 ml 120,1 mm 17 mm 10 Stück
2 options
Falls nicht anders angegeben, müssen alle Zentrifugenröhrchen zu mindestens 80 % gefüllt sein, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
Artikelnummer. 10070701
Marke: Thermo Scientific™ 31050050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Falls nicht anders angegeben, müssen alle Zentrifugenröhrchen zu mindestens 80 % gefüllt sein, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
Führen Sie Zelltrennungen mit Hilfe der Thermo Scientific™ Nalgene™ PC-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden durch
Thermo Scientific Nalgene Offene Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen besitzen eine hervorragende mechanische Festigkeit.
Vielseitige Polycarbonat-Röhrchen eignen sich für den Einsatz in gekühlten und ungekühlten Zentrifugen.
Eigenschaften:
  • Konischer Boden konzentriert Pellets auf einen kleinen Bereich für die einfache Abtrennung und Gewinnung
  • Hervorragende Klarheit zum Beobachten des Inhalts der Röhrchen
  • Für den Einsatz bis 6.000 × g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen. Für eine einwandfreie Leistung müssen die Röhrchen immer zu mindestens 80 % gefüllt sein.
  • Lebensdauer der eingearbeiteten Graduierungen gleicht jener des Röhrchens
  • Autoklavierbar/graduiert/transparent; wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer von Polycarbonat-Röhrchen.
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Verschluss; Eindrückstopfen gesondert erhältlich. Für 15 ml verwenden Sie DS3111-0017; Für 50 ml verwenden Sie DS3111-0029.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Konisch
Länge (metrisch) 134,1 mm
Bodenform Konisch
Writing Area Nein
Durchmesser (metrisch) 28,7 mm
Graduierungen Eingepresst
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 6000 xG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.