Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Platinum-zertifizierte Reinmedienflasche aus PETG
Artikelnummer. p-7179967
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
20 mL
Packungsgröße:
416 Stück
504 Stück
Artikelnummer. 16450611
Marke: Thermo Scientific™ CEN20350005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen aus PETG für die sichere Verwendung mit Lebensmitteln und Getränken
Die Produkte werden mit Wasser zur Injektion gemäß USP gereinigt und nach dem Waschen in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 weiterverarbeitet, um diese extrem partikelarmen Produkte herzustellen. Zertifiziert und zwischen Chargen darauf getestet, dass der Partikelgehalt weniger als 1/3 der gemäß den Vorgaben nach USP <788> zulässigen Grenzwerte beträgt, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken. Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren des Behälters/Verschlusses, einschließlich zweier hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung
ulliSteril bis zu einem SAL-Wert von 10sup–6/sup/liliPyrogenfrei und nicht zytotoxisch/liliVerschlüsse aus auslaufsicherem Polyethylen hoher Dichte (HDPE)./liliDiagnostikflaschen werden mit aufgesetztem Verschluss eingeschweißt auf einem Tablar geliefert./liliGemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2003 hergestellt./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterile Probenahme, Lagerung und Versendung, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Anzahl pro Karton 416/Cs.
Anzahl pro Packung 52/Pk.
Menge 5 mL
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to 70°C
Niedriger Partikelgehalt <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2003, 21CFR177.1520, USP Klasse VI
Produkttyp Medienflasche
Arbeitsablaufschritt Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation