Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10704043
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10704043 10 ml -
10672083 5 ml 100 Stück
10682083 20 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10704043 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20350010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die sterile Probennahme, Lagerung und der Versand von Reagenzien sind mit diesen klaren PETG-Flaschen mit auslaufsicheren HDPE-Verschlüssen mit weißer Einlage möglich.
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Diagnostikflaschen mit Verschluss ermöglichen das sterile Entnehmen, Lagern und Transportieren von Reagenzien und Pufferlösungen. Diese Flaschen bestehen aus pyrogenfreiem und nicht zytotoxischem Polyethylenterephthalat-Copolymer und haben einen weißen Verschluss aus HDPE (Polyethylen mit hoher Dichte) mit Einlage.
Eigenschaften:
  • Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • PETG-Fläschchen mit weißem HDPE-Verschluss mit Einlage (20-415)
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Serumflaschen werden mit aufgesetztem Verschluss eingeschweißt auf auf Tabletts eingeschweißt geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,33 oz., 10 ml
Kapazität (metrisch) 10 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,33 oz.
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 11 mm
Material PETG
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 20
Sterilität Steril
Halsausführung 20 bis 415 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 56 mm
Produkttyp Diagnostik-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,2 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20-415 mm
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt.
Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.