Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10447043
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
200 Stück
24 Stück
280 Stück
40 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 10447043
Marke: Thermo Scientific™ 3420240060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nalgene Rechteckige PETG-Medienflaschen eignen sich zum Verpacken und Versenden von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Die dickwandigen und haltbaren Flaschen sind für den Einsatz in Abfüllanlagen konzipiert.
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene PETG-Medienflaschen eignen sich zum Verpacken und Versenden von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Diese dickwandigen und langlebigen Flaschen sind zur Verwendung in Abfüllanlagen vorgesehen. Die passenden Verschlüsse sind separat erhältlich.
Eigenschaften:
  • Dickwandig und haltbar
  • Bruchsicher
  • Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere
  • Steril
    10-6
    SAL-Wert
  • Eingeformte Graduierungen
  • Verschlüsse separat lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Medienflaschen ohne Verschluss
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,6 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.71 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fülllinien
Material PETG
Anzahl pro Karton 200
Anzahl pro Packung 40
Sterilität Steril
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Fit for Purpose Steril
Höhe (metrisch) 41 mm
Produkttyp Viereckige Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 1,6 in.
Verschlussgröße 24 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 41 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.