Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt
Beschreibung
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene PETG-Medienflaschen eignen sich zum Verpacken und Versenden von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Diese dickwandigen und langlebigen Flaschen sind zur Verwendung in Abfüllanlagen vorgesehen. Die passenden Verschlüsse sind separat erhältlich.
- Dickwandig und haltbar
- Bruchsicher
- Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere
- Steril
10-6
SAL-Wert - Eingeformte Graduierungen
- Verschlüsse separat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 1 oz., 30 ml |
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Beschreibung | Medienflaschen ohne Verschluss |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 0.55 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 14 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fülllinien |
| Material | PETG |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.