Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbare Gestelle für Petri- und Bioassay-Schalen
Artikelnummer. 11349634
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
24/100mm
56/60mm
60/100mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
2,36 Zoll ( 60 mm) Gericht
3.93 Zoll ( 100mm) Gericht
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Nicht autoklavierbar
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklavierbar Packungsgröße
11349634 60/100mm 3.93 Zoll ( 100mm) Gericht Autoklavierbar 2 Stück
12704378 56/60mm 2,36 Zoll ( 60 mm) Gericht Nicht autoklavierbar 2 Stück
15292529 24/100mm 3.93 Zoll ( 100mm) Gericht Nicht autoklavierbar 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349634 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 59200060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00 €
    361.00 € / 2 Stück
    Sparen 73.00 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific Nalgene Autoklavierbare Gestelle für Petri- und Bioassay-Schalen sind mit Glas- und Kunststoffschalen verwendbar.
Autoklavierbare Nalgene™ Ständer für Petri- und BioAssay-Schalen gewährleisten den sicheren Transport von Glas- und Kunststoffschalen. Diese durchsichtigen Gestelle erfordern nur eine einfache Montage und ermöglichen eine seitliche Sichtbarkeit bei Kulturprüfungen während der Inkubation.
  • Durchsichtige Gestelle, von der Seite einsehbar zur Überprüfung von Kulturen während der Inkubation
  • Einfache Montage erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Durchsichtig
Aufnahmevermögen 60/100mm
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Geräte) 3.93 Zoll ( 100mm) Gericht
Anzahl pro Karton 2
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Petrischalenträger
Innendurchmesser (metrisch) 100 mm