Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Description
Bei Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ platingehärteten Silikonschläuchen von pharmazeutischer Qualität für Peristaltikpumpen können Sie jedes Mal einen zuverlässigen und genauen Flüssigkeitstransfer sicherstellen.Diese flexiblen, beständigen, hochreinen, durchsichtigen Schläuche wurden für eine Vielzahl von Transferanwendungen entwickelt, einschließlich Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Biotechnologie.
- Geschmacksneutral, geruchlos, nicht-zytotoxisch, pyrogenfrei und nicht-hämolytisch
- Enthält weder Phthalat-Weichmacher noch Peroxide, die in die Flüssigkeit im Schlauch entweichen können
- Durch die Oberflächen mit niedriger Bindungsaffinität wird die Absorption von Proteinen und Lebensmittelprodukten minimiert
- Autoklavierbar; kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
- Härtegrad: Shore A, 50
- Erfüllt die Anforderungen der US-Behörden FDA, USDA, US-Arzneibuch Klasse VI, 24. Ausgabe und 3A Sanitary Standards
Bestellinformationen
Doppelt verpackte Rolle mit 7,6 m (25 ″) pro Packung
Hinweis:
Nicht für invasive Anwendungen bestimmt.
Spécification
Spécification
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht USP<87>Zytotoxizität (Agardiffusion und MEM-Elutionsmethoden); USP<88>Klasse VI; USP<661>Physikochemische Tests; ISO10993-3 Bakterielle Mutagenität – AmesAssay; ISO10993-4 Hemolyse Direktkontakt, EP 3.1.9 Silikon Elastomer f |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/8 in. |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Schlauchgröße | Nr. 16 |
| Farbe | Durchscheinend |
| Härte | 50 (Shore A) |
| Flexibility | Biegeradius 4xAD |
| Produkttyp | Flexible Schläuche |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.