Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
Artikelnummer. 15328351
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/16 in.
Dicke (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/32 in.
1/8 in.
1/8 in.
3/32 in.
3/32 Zoll
3/32 in.
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
50 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Dicke (angloamerikanisch) Packungsgröße
15328351 1/16 in. 1/32 in. 15 Meter
15662639 1/8 in. 1/16 in. 15 Meter
18028091 3/16 in. 1/16 in. -
16585910 3/16 in. 3/32 in. 15 Meter
16273582 1/4 in. 1/16 in. 1 Stück
15356391 1/4 in. 3/32 in. 15 Meter
18046102 1/4 in. 1/8 in. 50 Stück
15564776 5/16 in. 3/32 in. 1 Stück
16565830 3/8 in. 3/32 Zoll 1 Stück
16368666 3/8 in. 1/8 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15328351 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 86000020
Optimieren Sie Ihren Bioprozess-Workflow
Verwenden Sie den Aktionscode 27948
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers. Diese haltbaren Schläuche mit hohem Reinheitsgrad sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Bioprozess-Fertigung.
Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ platingehärteten Silikonschläuchen von pharmazeutischer Qualität für Peristaltikpumpen. Diese flexiblen, beständigen, hochreinen, durchsichtigen Schläuche sind für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen ausgelegt, einschließlich Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Biotechnologie.
  • Geschmacklos, geruchlos, nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch
  • Enthält weder Phthalat-Weichmacher noch Peroxide, die in die Flüssigkeit im Schlauch entweichen können
  • Geringbindende Oberfläche minimiert die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln
  • Autoklavierbar; kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
  • Härtegrad: Shore A, 50
Bestellinformationen
Doppelt verpackt mit 15,2 m (50 ft.) pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht USP<87> Zytotoxizität (Agardiffusion und MEM-Elutionsmethoden); USP<88> Klasse VI; USP<661>Physikochemische Tests; ISO10993-3 Bakterielle Mutagenität – AmesAssay; ISO10993-4 Hemolyse Direktkontakt, EP 3.1.9 Silikon
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/8 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 3,2 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Dicke (angloamerikanisch) 1/32 in.
Dicke (metrisch) 0,8 mm
Farbe Durchscheinend
Härte 50 (Shore A)
Flexibilität Biegeradius 4xAD
Maximaler Druck 15 psig bei 73 °F (23 °C)
Produkttyp Flexible Schläuche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.