Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenreinigungssätze (41 oder 61 cm Pipetten)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10380621
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
B
C
F
Zur Verwendung mit:
Pipetten bis zu 16 Zoll L ( 41 cm )
Pipetten bis zu 24 Zoll L ( 61 cm)
Pipetten bis zu 36 Zoll L (81cm )
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Zur Verwendung mit Packungsgröße
10380621 B Pipetten bis zu 16 Zoll L ( 41 cm ) 1 Stück
10731421 C Pipetten bis zu 24 Zoll L ( 61 cm) 1 Stück
15192283 F Pipetten bis zu 36 Zoll L (81cm ) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10380621 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 52500040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    864.46 €
    748.03 € / 1 Stück
    Sparen 116.43 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
In diesen Pipettenreinigungssets finden Sie alles, was Sie für die Reinigung von Pipetten benötigen. Sie sind jeweils mit einem Korb, einem Glas und einer Waschmaschine ausgestattet.
Thermo Scientific Nalgene Pipettenreinigungssätze enthalten alles, was Sie zum Reinigen von Pipetten benötigen.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
Eigenschaften:
  • Sie bestehen alle aus robustem Polyethylen hoher Dichte
  • Die Komponenten sind auch separat erhältlich, außer Größe F (nur als Set erhältlich)
Im Lieferumfang enthalten:
  • Ein Pipettenbehälter
  • Eine AA
  • Ein Wasch/-Spülgerät der angegebenen Größe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Pipetten bis zu 16 Zoll L ( 41 cm )
Höhe (angloamerikanisch) 16 in.
Höhe (metrisch) 41 cm
Größe B
Beschreibung Pipettenreinigungsset B
Material HDPE
Enthält
  • Ein Pipettenbecher
  • Eine AA
  • 1 Waschgerät/Spülmaschine der Größe B