Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Kunststoffmessbecher aus PMP mit niedriger Form
Description
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PMP-Becher, niedrige Form, eignen sich für den Dauergebrauch bei 150 °C und den kurzzeitigen Gebrauch bis zu 175 °C. Diese Polymethylpenten-Becher besitzen die Durchsichtigkeit von Glas, eine hervorragende chemische Beständigkeit und Hitzebeständigkeit. Alle Größen besitzen leicht ablesbare Graduierungen im Siebdruckverfahren.
- Transparentes PMP-Material für klare Sicht auf den Becherinhalt
- Tropfsicheres Design mit einer Ausgießöffnung für präzise Kontrolle beim Ausgießen
- Mit Rippen für einfaches Stapeln
- Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
- Autoklavierbar/graduiert/transparent
- Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
Specifications
Specifications
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5,072 oz. |
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | Becher Griffin, niedrige Form, PMP, 150 ml |
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Graduierungsbereich | 20 bis 150 ml |
| Schritten | 10 ml |
| Menge | 12 Stück/Packung; 36 Stück/Karton |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Show More |