Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Kunststoffmessbecher aus PMP mit niedriger Form
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521491
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
3 Stück
4 Stück
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10159790 50 ml 12 Stück
10067840 100 ml 12 Stück
10742132 150 ml 12 Stück
10169790 250 ml 6 Stück
10097850 400 ml 6 Stück
10493681 600 ml 4 Stück
10280831 1000 ml 3 Stück
10403691 2000 ml 1 Stück
10622741 4000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Nicht für Heizplatten geeignet.
Artikelnummer. 10159790 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 12030050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht für Heizplatten geeignet.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PMP-Messbecher in niedriger Form sind für den Dauergebrauch bei 150 °C und den kurzzeitigen Gebrauch bis zu 175 °C geeignet.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PMP-Becher, niedrige Form, eignen sich für den Dauergebrauch bei 150 °C und den kurzzeitigen Gebrauch bis zu 175 °C. Diese Polymethylpenten-Becher besitzen die Durchsichtigkeit von Glas, eine hervorragende chemische Beständigkeit und Hitzebeständigkeit. Alle Größen besitzen leicht ablesbare Graduierungen im Siebdruckverfahren.
  • Transparentes PMP-Material für klare Sicht auf den Becherinhalt
  • Tropfsicheres Design mit einer Ausgießöffnung für präzise Kontrolle beim Ausgießen
  • Mit Rippen für einfaches Stapeln
  • Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
  • Autoklavierbar/graduiert/transparent
  • Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Beschreibung Becher Griffin, niedrige Form, PMP, 50 ml
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Graduierungsbereich 10 bis 50 ml
Schritten 5 mL
Menge 12 Stück/Packung; 36 Stück/Karton
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO/DIN 7056
Scale 10 ml bis 50 ml in Schritten von 5 ml
Modell Griffin, niedrige Form
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.