Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen
Artikelnummer. 10084597
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
20 mL
125 ml
1 l
2 l
5 l
10 l
20 l
Form:
Quadratisch
Quadratisch mit Griff
Rund
Verschlussgröße:
20 mm
38 mm
48 mm
Packungsgröße:
2 Stück
20 Stück
3 Stück
35 Stück
50 Stück
500 Stück
6 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Form Verschlussgröße Packungsgröße
10084597 1 l Quadratisch 48 mm 35 Stück
10778658 5 mL Rund 20 mm -
12438887 20 mL Rund 20 mm 500 Stück
10592498 125 ml Quadratisch 38 mm 50 Stück
10432478 2 l Quadratisch 48 mm 20 Stück
11724733 5 l Quadratisch 48 mm 6 Stück
15941621 5 l Quadratisch mit Griff 48 mm 6 Stück
10309347 5 l Quadratisch mit Griff 48 mm 6 Stück
11859570 10 l Quadratisch 48 mm 2 Stück
15951621 10 l Quadratisch mit Griff 48 mm 2 Stück
10738658 10 l Quadratisch mit Griff 48 mm 2 Stück
10770160 20 l Quadratisch 48 mm 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10084597 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 312042
Optimieren Sie Ihren Bioprozess-Workflow
Verwenden Sie den Aktionscode 27948
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verringern Sie das Risiko einer Kontamination durch Verschleppung und sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen. Verwenden Sie die sterilen, gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen, die speziell für Hersteller pharmazeutischer und biologischer Produkte entwickelt wurden. Hervorragend geeignet zum Einfrieren.
  • Haltbares, durchscheinendes PC gewährleistet die Integrität der Probe
  • Verschlüsse besitzen eine Silikoneinlage für Auslaufsicherheit†
  • Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für den Flüssigkeitstransfer
  • Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
  • Geeignet zur Lagerung bei Temperaturen von -100 °C bis +100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Translucent Blue
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,89 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 48 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfrieren, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 35/Cs.
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -100°C to 100°C
Auskleidungsmaterial Silikon
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 201 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,9 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 98 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation
Kapazität (angloamerikanisch) 33.8 fl. oz.
Form Quadratisch
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP <661>, nicht pyrogen
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp Storage and Transport Bottle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten. Anmerkung: Nicht auf Heizplatten verwendbar.