Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen
Artikelnummer. 15941621
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
20 mL
125 ml
1 l
2 l
5 l
10 l
20 l
Form:
Quadratisch
Quadratisch mit Griff
Rund
Verschlussgröße:
20 mm
38 mm
48 mm
Packungsgröße:
2 Stück
20 Stück
3 Stück
35 Stück
50 Stück
500 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Form Verschlussgröße unitSize
15941621 5 l Quadratisch mit Griff 48 mm 6 Stück
10778658 5 mL Rund 20 mm -
12438887 20 mL Rund 20 mm 500 Stück
10592498 125 ml Quadratisch 38 mm 50 Stück
10084597 1 l Quadratisch 48 mm 35 Stück
10432478 2 l Quadratisch 48 mm 20 Stück
11724733 5 l Quadratisch 48 mm 6 Stück
10309347 5 l Quadratisch mit Griff 48 mm 6 Stück
11859570 10 l Quadratisch 48 mm 2 Stück
15951621 10 l Quadratisch mit Griff 48 mm 2 Stück
10770160 20 l Quadratisch 48 mm 3 Stück
11 options
Artikelnummer. 15941621
Marke: Thermo Scientific™ 340516
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verringern Sie das Risiko einer Kontamination durch Verschleppung und sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen. Verwenden Sie die sterilen, gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen, die speziell für Hersteller pharmazeutischer und biologischer Produkte entwickelt wurden. Hervorragend geeignet zum Einfrieren.
Gebrauchsfertige, sterile Ballonflaschen aus durchsichtigem, blauem PC und PP-Schraubverschluss mit Silikon-Einlage. Ausgezeichnet geeignet für sichere Lagerung, Transport und Einfrieren von wichtigen Produkten. Keine Kosten für Reinigung, Sterilisation und zusätzliche Validierungen bei gleichzeitiger Verringerung des Kontaminationsrisikos. Beständig von -100°C bis +100°C. Platzsparende quadratische Form mit Griffmulden und Graduierung. Konform mit US-Norm USP 87,88. Pyrogenfrei. Auslaufsicher.
Volumen: 5L
Verschluss: 48mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Kapazität (angloamerikanisch) 169,1 oz.
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 48 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfrieren, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -100°C to 100°C
Auskleidungsmaterial Silikon
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP <661>, nicht pyrogen
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch mit Griff
Höhe (metrisch) 299 mm
Produkttyp Storage Bottle
Höhe (angloamerikanisch) 11,8 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 166 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten. Anmerkung: Nicht auf Heizplatten verwendbar.