Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen
Artikelnummer. 10303971
Ansicht ändern
Click to view available options
Nominales Fassungsvermögen:
250 mL
500 ml
1000 mL
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fiberlite™ Rotoren
IEC-Rotoren
Packungsgröße:
4 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nominales Fassungsvermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10303971 500 ml Fiberlite™ Rotoren 4 Stück
10589291 250 mL Fiberlite™ Rotoren 4 Stück
10313971 1000 mL Fiberlite™ Rotoren 4 Stück
11325564 1000 mL IEC-Rotoren -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10303971 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 31220500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.95 €
    104.50 € / 4 Stück
    Sparen 15.45 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nutzen Sie diese Polycarbonat-Zentrifugenflaschen für die Ernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung großer Zellvolumina.
Nutzen Sie für die Ernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung großer Zellvolumina die Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen, die perfekt zu den Thermo Scientific™ Fiberlite™ Kohlefaserrotoren passen. Diese durchscheinenden Flaschen aus transparentem Polycarbonat sind autoklavierbar und besitzen eine hervorragende mechanische Festigkeit.
Diese Flaschen aus transparentem Polycarbonat erlauben eine einfache Sichtkontrolle der Proben und eignen sich perfekt für die Zentrifugation biologischer und chemischer Proben bei geringer Geschwindigkeit.
  • Verwenden Sie für zusätzliche Auslaufsicherheit† bei maximalen Geschwindigkeiten sowie beim Zentrifugieren gefährlicher Substanzen Polypropylen-Dichtverschlüsse, erhältlich für die Größen 250 ml (DS3131-0038) und 1.000 ml (DS3132-0063)
  • Kat.- 3122-1010 ist für den Gebrauch mit IEC-Rotoren konzipiert
  • Flaschen müssen für eine einwandfreie Funktion zu mindestens 80 % befüllt sein
Bestellinformationen:
Bei der Zentrifugation einer 250 ml-Flasche in einem Thermo Scientific Sorvall GSA Rotor muss der Adapter für Nalgene-Zentrifugenflaschen (DS3125-0250) verwendet werden. Kat.- 3122-1010 ist für den Gebrauch mit IEC-Rotoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Polycarbonat-Zentrifugenflaschen
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 4
Nominales Fassungsvermögen 500 ml
Closure Included Ja
Graduated Nein
Max. Kraft 13.700 x G
Höhe (metrisch) 168,9 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Fiberlite™ Rotoren
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 69,5 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Form Rund
Produkttyp Zentrifugenflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.