Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflasche mit konischem Boden
Artikelnummer. 10186700
Ansicht ändern
Click to view available options
Nominales Fassungsvermögen:
175 mL
Max. Kraft:
27.500 x G
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nominales Fassungsvermögen Max. Kraft Packungsgröße
10186700 175 mL 27.500 x G 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10186700 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 31440175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 €
    111.77 € / 4 Stück
    Sparen 1.23 €
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Thermo Scientific Nalgene Polycarbonat Konische Zentrifugenflasche ist aus Polycarbonat hergestellt.
Die Thermo Scientific Nalgene Polycarbonat Konische Zentrifugenflasche ist aus Polycarbonat hergestellt.
Ideal für Zellkultur-Anwendungen und Protein-Biochemie.
Eigenschaften:
  • Für die Zentrifugation biologischer und chemischer Proben bei geringer bis mittlerer Geschwindigkeit
  • Die Flasche verfügt über einen Dichtkappensatz aus Polypropylen mit Silikondichtung für zusätzliche Auslaufsicherheit† bei maximalen Drehzahlen oder beim Zentrifugieren gefährlicher Substanzen
  • Für die Verwendung ist ein Nalgene Adapter für Konische Zentrifugenflaschen (Katalognummer DS3126-0175) erforderlich
  • Die Flaschen müssen für eine einwandfreie Funktion zu mindestens 80 % befüllt sein
  • Autoklavierbar, transparent, auslaufsicher† bei Verwendung mit dem mitgelieferten Nalgene Verschluss, eingegossene Graduierungen
  • Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer von PC-Zentrifugenflaschen
Hinweis: Aufgrund der Hohlraumtiefe wird die Verwendung in Thermo Fisher Fiberlite F14-6x250y Rotoren nicht empfohlen.
Mit diesen beiden Flaschen im Thermo Fisher Fiberlite F12-6x500 LEX Rotor können Sie eine erfolgreiche, auslaufsichere† Leistung erzielen, wenn Sie den Adapter 010-0152 mit Geschwindigkeiten von bis zu 24.470 x g (aber nicht darüber) verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 175 mL
Farbe Durchsichtig
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 36
Anzahl pro Packung 4
Nominales Fassungsvermögen 175 mL
Graduated Ja
Max. Kraft 27.500 x G
Höhe (metrisch) 140,5 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 61,8 mm
Verschlusstyp PP-Dichtungsverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,91 oz.
Form Konisch
Produkttyp Zentrifugenflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.