Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Zellkulturfermenter mit Anschlüssen
Artikelnummer. 10771582
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10771582 12 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10771582 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 26000012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00 €
    329.00 € / 1 Stück
    Sparen 28.00 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Nalgene™ Kulturgefäße aus Polycarbonat mit vier Anschlüssen gewähren einfachen Zugriff auf Ihre Suspensionskulturen. Sie sind kostengünstig, leicht und bruchsicher.
Bei den Thermo Scientific™ Nalgene™ Kulturgefäßen aus Polycarbonat mit Anschlüssen haben Sie problemlosen Zugang zu Ihren Suspensionskulturen. Diese preisgünstigen, leichtgewichtigen und bruchfesten Gefäße sind aus transparentem Polycarbonat geformt und ermöglichen eine problemlose Beobachtung der Kulturen.
  • Graduiert in 0.5 l-Abstufungen von 3 bis 12 l
  • Für den Gebrauch mit Mixern mit oben liegendem Antrieb und unten liegenden Baueinheiten für eine Mischung von oben nach unten
  • Zugangszubehör ist lieferbar, Zugänge sind mit allen Nalgene Verschlüssen der Größen 38 - 430 kompatibel
  • Nicht-zytotoxisch
  • Autoklavierbar und USP-Klasse VI-konform
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beschreibung Arbeitsvolumen: 12 l
Kapazität (metrisch) 12 l
Material Polycarbonat
Graduierungsbereich 3 bis 12 l
Graduierungen 500 ml
Anzahl pro Karton 2
Anzahl pro Packung 1
Oberflächenbeschichtung Keine
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.