Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat dienen zur Herstellung und Lagerung von Kulturmedien und können für zahlreiche Kulturmethoden eingesetzt werden.
Mehr Sicherheit beim Gebrauch in Schüttlern. Verschluss ohne Einlage schützt den Inhalt vor Verschütten und Kontamination.
- Eingeschmolzene Graduierungen machen das Ablesen des Flüssigkeitsstands einfach
- Kontaminationsfreie, dicht abschließende, Polypropylen-Schraubverschlüsse ohne Auskleidung schützen den Inhalt
- Autoklavierbar/transparent/graduiert
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
| Beschreibung | Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluss , 250 ml |
| Kapazität (metrisch) | 250mL |
| Material | Polycarbonat |
| Anzahl pro Karton | 12 |
| Anzahl pro Packung | 4 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Graduated | Ja |
| Mouth Style | Enghals |
| Mehr anzeigen |