Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Nalgene™ wiederverwendbare Filterhalter mit Empfänger
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Filterhardware und das Zubehör wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und können in Verbindung mit unseren verschiedenen Serien von Filtergeräten verwendet werden.
- Aus nicht toxischem Polycarbonat, bruchsicher
- Der verstärkte Glockenrand macht die Abfüllglocke stabiler
- Mit autoklavierbarem Schlauchadapter aus Polypropylen für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6,3 oder 9,5 bzw. und 12,7 mm in. -
- Innendurchmesser der Abfüllglocke: 70 mm in. Länge des tropfenfreien Innenfüllrohrs: 63 mm; in. Außendurchmesser: 9 mm; in. Innendurchmesser: 5 mm in.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polycarbonat |
| Typ | Abfüllglocke |
| Höhe (angloamerikanisch) | 44,8 in. |
| Höhe (metrisch) | 114 mm |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 2875 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 70 mm |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.