Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with Sanitary Flange
Description
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Ballonflaschen mit 1.5 Zoll-Sanitärflansch zum Dispensieren oder, mit einem entsprechenden Anschluss, als Reagenzienbehälter zur Versorgung von Systemen wie Bioreaktoren oder Chromatographiesäulen.
- Eingeformter Griff für den einfachen Transport der Behälter
- Dauerhafte Graduierung in 5 Liter- bzw. 1 Gallonen-Schritten
- USPVI/autoklavierbar/graduiert/auslaufsicher†
Enthält:
Verschlussgröße 83B, geeignet für Gummistopfen Nr. 13.5
Anmerkung:
Gewährleistung: 90 Tage
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 10 L |
| Zertifizierung/Konformität | US-Vorschrift USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlussgröße | 83 B |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 250 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Versorgungsreservoirs für Systeme wie Fermentoren oder Chromatographiesäulen., Storage, Transportation |
| Graduierungen | Mit Graduierung in Litern |
| Show More |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.