Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with Sanitary Flange
Artikelnummer. p-9078012
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 L
20 L
50 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10634402
Marke: Thermo Scientific™ 26400020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Versorgungstanks für Systeme wie Fermentoren oder Chromatographiesäulen; autoklavierbar; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Ballonflaschen mit 1.5 Zoll-Sanitärflansch zum Dispensieren oder, mit einem entsprechenden Anschluss, als Reagenzienbehälter zur Versorgung von Systemen wie Bioreaktoren oder Chromatographiesäulen.
Hauptmerkmale:
  • Eingeformter Griff für den einfachen Transport der Behälter
  • Dauerhafte Graduierung in 5 Liter- bzw. 1 Gallonen-Schritten
  • USPVI/autoklavierbar/graduiert/auslaufsicher†
Enthält:
Verschlussgröße 83B, geeignet für Gummistopfen Nr. 13.5
Anmerkung: 
Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktion befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Autoklavieren, die dem Produkt beiliegen.
Gewährleistung: 90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 L
Zertifizierung/Konformität US-Vorschrift USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83 B
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 250 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Versorgungsreservoirs für Systeme wie Fermentoren oder Chromatographiesäulen., Storage, Transportation ​
Graduierungen Mit Graduierung in Litern
Enthält Eingegossene Griffe, 1 1/2 in. Sicherer Sanitär-Dispensieranschluss ohne Gewinde
Material Polypropylen
Produkttyp Ballonflasche mit Sanitärflansch
Sterilität Nicht steril
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 3 gal.
Volumen bis Rand (metrisch) 12 L
Arbeitsablaufschritt Upstream media/buffer prep and storage
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.