Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, End Caps, mini
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Endkappen zum sicheren Abdichten von Ballonflaschen mit 3/4 oder 3 Zoll-Sanitäranschlüssen. Dies sind zuverlässige, mehrfach verwendbare Dichtungen, die in Kombination mit einer Silikondichtung und Verbindungsklemme verwendet werden können. Auf der Unterseite der Endkappe befindet sich eine Nut für Standard-Sanitärdichtungen zur Abdichtung der Systeme.
- Dichtung für Sanitäranschlüsse von Nalgene Ballonflaschen (Kat.-Nr. 2630 und 2640)
- USP-Klasse VI
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | 19 mm |
| Beschreibung | 0,75 Zoll Mini (19 mm) |
| Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 16 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene Sanitär-Ballonflaschen |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | Kappe |
| Menge | Each |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.