Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
3 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
Ermöglicht präzises und effizientes Ausgießen
Eigenschaften:
- Mit Rippen für leichtes Stapeln
- Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
- Autoklavierbar/graduiert
- Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
| Beschreibung | Becher Griffin, niedrige Form, PP, 150 ml |
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
| Graduierungsbereich | 20 bis 150 ml |
| Schritten | 10 ml |
| Menge | 12 Stück/Packung; 48 Stück/Karton |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden