Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung
Description
Ermöglicht präzises und effizientes Ausgießen
Eigenschaften:
- Mit Rippen für leichtes Stapeln
- Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
- Autoklavierbar/graduiert
- Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
Specifications
Specifications
| Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
| Beschreibung | Becher Griffin, niedrige Form, PP, 30 ml |
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
| Graduierungsbereich | 5 bis 30 ml |
| Schritten | 5 mL |
| Menge | 12 Stück/Packung; 48 Stück/Karton |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden