Learn More
Thermo Scientific™ Hochbeanspruchbare Nalgene™ Vakuumballonflasche aus Polypropylen mit Griff
Artikelnummer. p-9078010
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10728681
Marke: Thermo Scientific™ 22260020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Ideal für extremste Betriebsbedingungen; Autoklavierbar; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Thermo Scientific™ Nalgene™ hochbelastbare Vakuum-Ballonflaschen aus Polypropylen sind als Vakuumfallen nutzbar, halten ein volles Vakuum bis zu acht Stunden und eignen sich für die extremsten Betriebsbedingungen. Die Flaschen sind aus dickwandigem, naturfarbenem Polypropylen für zusätzliche Festigkeit hergestellt und werden mit einem weißen 83B-PP-Verschluss mit einer Dichtung aus TPE (thermoplastischem Elastomer) geliefert. Die Flaschen können an kundenspezifische Anforderungen für Flüssigkeitstransfers angepasst werden. Sie passen perfekt zu einer Vielzahl optionaler 83B-Verschlüsse mit Schlauchanschlüssen (wie z. B. Nalgene™ Top Works™, Nalgene™ Befüll-/Belüftungsverschlüsse) und maßgeschneiderten Schlauchkits.
  • Autoklavierbar, wenn die Gewindeverbindungen der Verschlüsse getrennt wurden und das Gefäß leer ist
  • Nicht zur Verwendung mit Druck ausgelegt
Bestellinformationen:
  • Als Verschlussoptionen bei Vakuumanwendungen zu verwenden mit Schnell-Befüll-/Belüftungsverschlüssen (Bestell- Nr. 2158) oder Nalgene Füll-/Belüftungsverschlüsse (Kat.-Nr. 2162)
  • Ein weiteres Zubehör sind Nalgene Gerippte Schottverschraubungen (Kat.- 6149)
  • Für Größen von 1 bis 5 Liter gibt es Nalgene-Flaschen für höchste Beanspruchung (Kat.-Nr. 2126)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83 B
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 250 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die extremsten Einsatzbedingungen, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Enthält Griffe
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche mit Griff
Sterilität Nicht steril
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 3 gal.
Volumen bis Rand (metrisch) 12 l
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation