Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Behälter mit Deckel aus PP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521774
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.2L
4.6L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10656011 2.2L 1 Stück
10641912 4.6L 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10656011
Marke: Thermo Scientific™ 53520002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern und transportieren Sie Feststoffe mit diesen mit einer Vielzahl von Labormaterialien chemisch kompatiblen Polypropylen-Gefäßen.
Thermo Scientific Nalgene Polypropylen-Behälter mit Deckel sind autoklavierbar und werden zur Lagerung und zum Transport von Flüssigkeiten verwendet.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
  • Einfacher Zugriff auf den Inhalt durch gerade Wände und weiten Hals
  • Größere Größen eignen sich auch hervorragend als Abfallbehälter
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2,25 qt. (119,2 l)
Kapazität (metrisch) 2.2L
Kapazität (angloamerikanisch) 2,25 qt.
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (angloamerikanisch) 5.3 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport
Enthält Deckel
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Gewicht (metrisch) 0,33 kg
Klarheit Durchscheinend
Form Rund
Höhe (metrisch) 19.1cm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 7,6 in.
Durchmesser (metrisch) 13,3 cm
Verschlusstyp Deckel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.