Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Kannen mit Verschluss, 4 l
Artikelnummer. 10335941
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
8 l
Verschlussgröße:
38 – 430 mm
53B
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10335941 8 l 53B -
11774364 4 l 38 – 430 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10335941 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22210020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.30 €
    56.33 € / 1 Stück
    Sparen 26.97 €
    32% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nutzen Sie zur sicheren Handhabung korrosiver Flüssigkeiten Gummihandschuhe und diese leichte Polypropylen-Kanne mit großem Tragegriff.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Kannen eignen sich für die sichere Handhabung korrosiver Flüssigkeiten unter Zuhilfenahme von Gummihandschuhen und des großen Tragegriffs. Diese Kannen weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf. Der seitlich versetzte Ausguss erlaubt einfaches und genaues Ausgießen.
Merkmale:
  • Geringes Gewicht für einfaches Handling und Tragen—ein Drittel des Gewichts von Glas
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschlüsse
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren der Polypropylen-Kannen, den Verschluss abschrauben und lose auf den Flaschenhals setzen bzw. Verschluss ganz entfernen. Für beste Ergebnisse muss beim Autoklavieren ein gut belüfteter Verschluss verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 l, 2 gal.
Kapazität (metrisch) 8 l
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Kanne
Durchmesser (angloamerikanisch) 7.6 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.5 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Enthält Großer Tragegriff
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 385 mm
Höhe (angloamerikanisch) 15.1 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53B
Durchmesser (metrisch) 195 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss mit TPE-Dichtung
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2 gal.
Form Rund
Produkttyp Kanne
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.