Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pneumatische Wanne aus Polypropylen
Beschreibung
Diese leichte und rostfreie Wanne hat keine scharfen Ecken oder Einzelteile, die verloren gehen können.
- Stapelbar durch konische Wände
- Die Brücke bietet Platz für vier Weithalsflaschen mit einem Fassungsvermögen von 8,5 oz.. (250 ml) Flaschen
- Die am Wannenrand angebrachte Öse für den Gasschlauch verhindert das Eindringen von Wasser in den Gasschlauch
- Die Flüssigkeitseinlass- und -auslassanschlüsse sind für 0,25 ID x 0,38 in. ausgelegt. Außendurchmesser (6,4 x 9,5 mm) Rohr
- Abmessungen: 12,25L x 6,75B x 3 ZollH (31 x 17 x 7,6 cm)
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 12.25 x 6.75 x 3 Zoll (31 x 17 x 7.6 cm) |
| Höhe (metrisch) | 7.6 cm |
| Länge (metrisch) | 31 cm |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Tablett für pneumatische Wanne |
| Breite (metrisch) | 17 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 12,25 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Form | Rechteckig |
| Breite (angloamerikanisch) | 6,75 in. |