Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ rechteckige autoklavierbare PPCO-Ballonflaschen mit Hahn, 9 l
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9078036
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10028090
Marke: Thermo Scientific™ 23210020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern und dispensieren Sie Medien, Lösungen und steriles Wasser. Platz sparendes Design mit weiter Öffnung gewährleistet einfaches Befüllen und Reinigen, ein Hahn zum einfachen Dispensieren.
Lagern und dispensieren Sie Medien, Lösungen und steriles Wasser mit den rechteckigen, autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Ballonflaschen mit Hahn. Diese Ballonflaschen sind Platz sparend und haben eine große Öffnung zum einfachen Befüllen und Reinigen, einen Hahn zum einfachen Dispensieren sowie einen robusten Edelstahlgriff.
  • Mit Hahn und Schraubverschluss aus Polypropylen; TPE-Dichtung
  • Weite Halsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen, Umfüllen und Reinigen der Ballonflaschen
  • Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten für bequemes Dosieren
  • Edelstahlgriff für den bequemen Transport der Kanister
  • Der in einem Stück eingearbeitete Hahn bietet Stabilität und Auslaufsicherheit.
  • Autoklavierbar/mit Graduierung/auslaufsicher†
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Schraubverschlüsse † Der Begriff „auslaufsicher“ wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,4 gal.
Kapazität (metrisch) 9 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 mm
Farbe Weiß (lichtundurchlässig)
Beschreibung Autoklavierbare rechteckige Ballonflasche mit Hahn
Innendurchmesser (metrisch) Hals 86 mm
Abmessungen (L x B x H) 8.5 x 5.75 x 14 in. (216 x 146 x 356 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagern und dispensieren Sie Medien, Lösungen und steriles Wasser.
Höhe (angloamerikanisch) 14 in.
Höhe (metrisch) 356 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 361 mm
Enthält Eingegossener Hahnansatz
Länge (angloamerikanisch) 8,5 in.
Länge (metrisch) 216 mm
Material Polypropylen-Copolymer
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche mit Hahn
Breite (angloamerikanisch) 5,75 in.
Breite (metrisch) 146 mm