Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle
Beschreibung
Lagern und transportieren Sie Feststoffe, Flüssigkeiten und Pulver in autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsballonflaschen aus Polypropylen mit Griffen. Diese langlebigen Ballonflaschen aus Polypropylen (PP) verfügen über eine praktische Weithalsöffnung für problemlose Entnahme und Reinigung. Die breitschultrigen Griffe ermöglichen selbst mit Handschuhen ein problemloses Tragen und Entleeren.
- Graduierungen in Schritten von 1 gal. 5 l zur einfachen Handhabung
- Weite Öffnung zur Aufnahme von Kopfmischern
- Autoklavierbar
- Auslaufsichere† 100 mm-Schraubverschlüsseaus weißem PP
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5,3 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 20 l |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlussgröße | 100–415 mm |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 282 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Feststoffe, Pulver und Flüssigkeiten lagern und transportieren, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
| Graduierungen | Graduierung in Litern |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 483 mm |
| Mehr anzeigen |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.