Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle
Artikelnummer. p-9078013
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10712692 10 l 1 Stück
10579231 20 l 1 Stück
15241799 20 l 4 Stück
3 options
Artikelnummer. 10712692
Marke: Thermo Scientific™ 22350020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Lagerung und Transport von Feststoffen, Pulvern und Flüssigkeiten; autoklavierbar; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Lagern und transportieren Sie Feststoffe, Flüssigkeiten und Pulver in autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsballonflaschen aus Polypropylen mit Griffen. Diese langlebigen Ballonflaschen aus Polypropylen (PP) verfügen über eine praktische Weithalsöffnung für problemlose Entnahme und Reinigung. Die breitschultrigen Griffe ermöglichen selbst mit Handschuhen ein problemloses Tragen und Entleeren.
  • Graduierungen in Schritten von 1 gal. 5 l zur einfachen Handhabung
  • Weite Öffnung zur Aufnahme von Kopfmischern
  • Autoklavierbar
  • Auslaufsichere† 100 mm-Schraubverschlüsseaus weißem PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 – 415 mm
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 250 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Feststoffe, Pulver und Flüssigkeiten lagern und transportieren, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Graduierungen Graduierung in Litern
Höhe (metrisch) mit Verschluss 343 mm
Enthält Griffe
Material Polypropylen
Mouth Style Weit
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche mit Griff
Sterilität Unsteril
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 3 gal.
Volumen bis Rand (metrisch) 12 l
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.