Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenflaschen mit Dichtungsverschluss
Artikelnummer. 10587951
Ansicht ändern
Click to view available options
Nominales Fassungsvermögen:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nominales Fassungsvermögen Packungsgröße
10587951 500 ml 4 Stück
10430613 250 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10587951 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 31410500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00 €
    135.17 € / 4 Stück
    Sparen 66.83 €
    33% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zentrifugieren Sie mit diesen mit einem Dichtverschluss ausgestatteten PPCO-Zentrifugenflaschen große Volumina biologischer und chemischer Proben mit geringer bis mittlerer Geschwindigkeit.
Zentrifugieren Sie mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenflaschen große Volumina biologischer und chemischer Proben mit geringer bis mittlerer Geschwindigkeit; die Flaschen verfügen über einen Dichtverschluss für zusätzliche Auslaufsicherheit† bei maximalen Geschwindigkeiten sowie beim Zentrifugieren gefährlicher Substanzen. Die lichtdurchlässigen Flaschen aus stabilem und robustem Polypropylen-Copolymer sind für Pelletierungsanwendungen ausgelegt, wie zum Beispiel Zellernte und Protein-Biochemie, einschließlich Ammoniumsulfatfällung. Zudem sind die PPCO-Flaschen autoklavierbar und bieten hervorragende mechanische Festigkeit.
Eigenschaften:
  • Für die Zentrifugation biologischer und chemischer Proben mit geringer bis mittlerer Geschwindigkeit
  • Die Flasche verfügt über einen Dichtungsverschluss aus Polypropylen mit Silikondichtung für zusätzliche Auslaufsicherheit† bei maximalen Drehzahlen oder beim Zentrifugieren gefährlicher Substanzen
  • Die Flaschen müssen für eine einwandfreie Funktion zu mindestens 80 % befüllt sein
Erfordert:
Bei der Zentrifugation einer 250 ml-Flasche in einem Sorvall GSA Rotor ist die Verwendung des Nalgene Zentrifugenadapters (DS3125-0250) erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 450 mL
Farbe Durchscheinend
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Länge (metrisch) 160 mm
Anzahl pro Packung 4
Nominales Fassungsvermögen 500 ml
Closure Included Ja
Graduated Nein
Max. Kraft 13.700 x G
Höhe (metrisch) 159,3 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,735 in.
Länge (angloamerikanisch) 2,735 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,27 in.
Verschlussmaterial Polypropylen (PP)
Durchmesser (metrisch) 69,5 mm
Verschlusstyp Dichtungsverschlusseinheit mit Silikondichtung
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Form Rund
Produkttyp Zentrifugenflasche