Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbare Spritzflaschen, PPCO
Thermo Scientific Nalgene autoklavierbare Spritzflaschen aus Polypropylen-Copolymer eignen sich für das Dosieren von sterilem Wasser oder Lösungen, wenn das Kreuzkontaminationsrisiko minimiert werden muss.
46.46 € - 50.73 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10618101
|
Thermo Scientific™
2405-0500 |
500 ml | 28 mm |
50.73 €
6 Stück |
|
||||
10227830
|
Thermo Scientific™
2405-1000 |
1000 ml | 38 bis 430 mm |
46.46 €
4 Stück |
16-02-2021 |
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene autoklavierbare Spritzflaschen aus Polypropylen-Copolymer eignen sich für das Dosieren von sterilem Wasser oder Lösungen, wenn das Kreuzkontaminationsrisiko minimiert werden muss.
Autoklavierbare Spritzflasche, flexibel und durchscheinend.
- Blauer Schraubverschluss und Steigrohrhalterung aus einem Stück
- Durchscheinend und autoklavierbar
- Kann auch bei Temperaturen von 0° bis 5°C gelagert werden, ohne dass das Material brüchig wird
- Chemikalienbeständig
- Auslaufsicher†
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. † Die Bezeichnung “auslaufsicher” gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.