Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF-Verbindungsklemmen mit Silikondichtungen und Endkappen zum wiederholten und zuverlässigen Abdichten von Ballonflaschen. Diese aus PVDF gefertigten Gewindeklemmen bilden ein vollständig autoklavierbares Klemmensystem.
- In drei Größen und als Mini- oder Tri-Clover-Klemmen erhältlich
- Mit Gewinde, autoklavierbar
- Empfohlen für die Verwendung mit Nalgene™ Ballonflaschen mit Sanitärflansch (Kat.-Nr. 2261, 2630 und 2640) und Nalgene™ Endkappen (Kat.-Nr. 2688 und 2689)
- Empfohlen für die Verwendung mit Nalgene™ autoklavierbaren Ballonflaschen mit Hahn (Kat.-Nr. 2319)
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1/Packung, 1/Karton |
| Typ | Tri-Clover mit 76 mm |
| Material | PVDF |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene™ Sanitär-Ballonflaschen, Nalgene™ autoklavierbare Ballonflaschen mit Hahn |
| Größe (angloamerikanisch) Griff | 1,5 in. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.